Learn More
N,N-Diacetil Des-4-fluorobencil Mosaprida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N,N-Diacetyl Des-4-fluorobenzyl Mosapride |
| CAS | 170799-32-3 |
| Fórmula molecular | C18H24ClN3O5 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 4-(Acetylamino)-N-[(4-acetyl-2-morpholinyl)methyl]-5-chloro-2-ethoxy-benzamide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H24ClN3O5/c1-4-26-17-8-16(21-11(2)23)15(19)7-14(17)18(25)20-9-13-10-22(12(3)24)5-6-27-13/h7-8,13H,4-6,9-10H2,1-3H3,(H,20,25)(H,21,23) |
| SMILES | O=C(C1=CC(Cl)=C(NC(C)=O)C=C1OCC)NCC(OCC2)CN2C(C)=O |
| Nombre IUPAC | 4-acetamido-N-((4-acetilmorfolin-2-il)metil)-5-cloro-2-etoxibenzamida |
| Peso molecular (g/mol) | 397.85 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 397.14 |