Learn More
Éster etílico de N,N'-diacetil DAMPA, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N,N'-Diacetyl DAMPA Ethyl Ester |
| CAS | 1330265-87-6 |
| Fórmula molecular | C21 H23 N7 O4 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | N,N’-Diacetyl-4-amino-4-deoxy-N10-methylpteroic Acid Ethyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H23N7O4/c1-5-32-20(31)14-6-8-16(9-7-14)28(4)11-15-10-22-18-17(25-15)19(23-12(2)29)27-21(26-18)24-13(3)30/h6-10H,5,11H2,1-4H3,(H2,22,23,24,26,27,29,30) |
| SMILES | CCOC(=O)c1ccc(cc1)N(C)Cc2cnc3nc(NC(=O)C)nc(NC(=O)C)c3n2 |
| Nombre IUPAC | 4-[(2,4-diacetamidopteridin-6-il)metil-metilamino]benzoato de etilo |
| Peso molecular (g/mol) | 437.45 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 437.1812 |