Learn More
N,N'-di-terc-butilurea, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N,N'-Di-tert-Butylurea |
| CAS | 5336-24-3 |
| Fórmula molecular | C9 H20 N2 O |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | N,N'-Bis(1,1-dimethylethyl)urea, 1,3-Bis(tert-butyl)urea, 1,3-Di-tert-butylurea, Di-tert-Butylurea, N,N'-Di-tert-butylurea, NSC 1052, 1,3-Di-tert-butyl-urea |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H20N2O/c1-8(2,3)10-7(12)11-9(4,5)6/h1-6H3,(H2,10,11,12) |
| SMILES | CC(C)(C)NC(=O)NC(C)(C)C |
| Nombre IUPAC | 1,3-ditert-butilurea |
| Peso molecular (g/mol) | 172.268 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 172.158 |