Learn More
N,N-Di-(tert-butiloxicarbonil) serotonina, TRC
Código de producto. 30385088
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30385088 1 g
30378825 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30385088 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4286301G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 361436-29-5
Fórmula molecular C20H28N2O5
Peso molecular (g/mol) 376.45
Sinónimo 3-[2-[[(1,1-Dimethylethoxy)carbonyl]amino]ethyl]-5-hydroxy-1H-indole-1-carboxylic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NCCc1cn(C(=O)OC(C)(C)C)c2ccc(O)cc12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N,N-Di-(tert-Butyloxycarbonyl) Serotonin
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C20H28N2O5/c1-19(2,3)26-17(24)21-10-9-13-12-22(18(25)27-20(4,5)6)16-8-7-14(23)11-15(13)16/h7-8,11-12,23H,9-10H2,1-6H3,(H,21,24)