Learn More
N,N'-Di-terc-butiletilendiamina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11311787
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11311787 25 g 25 g
11301787 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11311787 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L04972.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 4062-60-6 | C10H24N2 | 172.316 g/mol
N,N'-Di-tert-butylethylenediamine is used as a primary and secondary intermediate. It is also used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La N,N′-di-terc-butiletilendiamina se utiliza como intermedio primario y secundario. También se usa como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Soluble (33 g/l) (25 °C).
Notas
Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Mantener alejado de agentes oxidantes y ácidos fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4062-60-6
Fórmula molecular C10H24N2
Peso molecular (g/mol) 172.316
Número MDL MFCD00014996
Clave InChI KGHYGBGIWLNFAV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n,n'-di-tert-butylethylenediamine, 1,2-bis tert-butylamino ethane, n,n'-di-t-butylethylenediamine, n1,n2-di-tert-butylethane-1,2-diamine, unii-6wai8u5v0w, n,n'-bis tert-butyl ethylenediamine, 1,2-ethanediamine, n,n'-bis 1,1-dimethylethyl, n,n'-di-tert-butyl-ethylenediamine, 6wai8u5v0w, n,n'-bis 1,1-dimethylethyl-1,2-ethanediamine
PubChem CID 77680
Nombre IUPAC N,N'-diterc-butiletano-1,2-diamina
SMILES CC(C)(C)NCCNC(C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N,N'-Di-tert-butylethylenediamine
Densidad 0.801
Punto de ebullición 132°C (100 mmHg)
Temperatura de inflamación 62°C (143°F)
Fórmula lineal (CH3)3CNHCH2CH2NHC(CH3)3
Índice de refracción 1.43
Cantidad 25 g
Número UN UN2735
Beilstein 1738432
Información de solubilidad Soluble (33g/L) (25°C),
Formula Weight (peso de la fórmula) 172.32
Porcentaje de pureza 98%