Learn More
N,N'-Di-n-butilurea, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11312406
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11312406 25 g 25 g
11302406 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11312406 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L06165.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1792-17-2 | C9H20N2O | 172.27 g/mol
N,N'-Di-n-butylurea is used in agrochemical, pharmaceutical and dyestuff field.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La N,N′-di-n-butilurea se utiliza en agroquímicos, productos farmacéuticos y colorantes.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco dentro de un recipiente bien sellado. Incompatible con los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1792-17-2
Fórmula molecular C9H20N2O
Peso molecular (g/mol) 172.27
Número MDL MFCD00015229
Clave InChI AQSQFWLMFCKKMG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n,n'-dibutylurea, n,n'-di-n-butylurea, urea, n,n'-dibutyl, 1,3-dibutyl urea, unii-j2hug1i10w, j2hug1i10w, n-butyl butylamino carboxamide, nn'-dibutylurea, urea,n'-dibutyl, 1,3-dibutyl-urea
PubChem CID 74523
Nombre IUPAC 1,3-dibutilurea
SMILES CCCCNC(=O)NCCCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N,N'-Di-n-butylurea
Punto de fusión 69°C to 75°C
Punto de ebullición 115°C (0.03 mmHg)
Cantidad 25 g
Beilstein 1704165
Formula Weight (peso de la fórmula) 172.27
Porcentaje de pureza 98%