Learn More
N,N'-Di-n-butiltiourea, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11432808
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11432808 50 g 50 g
11442808 250 g 250 g
11422808 1000 g 1000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11432808 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A16783.18
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 109-46-6 | C9H20N2S | 188.333 g/mol
N,N'-Di-n-butylthiourea is used in vulcanization accelerator and corrosion inhibitors for metal treatments. It is used as leather, plastic and rubber auxiliary agents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
la N,N′-Di-n-butiltiourea se utiliza en el acelerador de vulcanización y en los inhibidores de corrosión para el tratamiento de metales. Se utiliza como agente auxiliares del cuero, el plástico y el caucho.
Solubilidad
insoluble en agua.
Notas
almacénese en un recipiente hermético en condiciones frescas y secas. Almacénese lejos de los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 109-46-6
Fórmula molecular C9H20N2S
Peso molecular (g/mol) 188.333
Número MDL MFCD00004926
Clave InChI KFFQABQEJATQAT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,3-dibutyl-2-thiourea, n,n'-dibutylthiourea, thiourea, n,n'-dibutyl, pennzone b, n,n'-di-n-butylthiourea, thiate u, 1,3-di-n-butyl-2-thiourea, urea, 1,3-dibutyl-2-thio, usaf ek-2138, urea, 1,3-di-n-butyl-2-thio
PubChem CID 2723622
Nombre IUPAC 1,3-dibutiltiourea
SMILES CCCCNC(=S)NCCCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N,N'-Di-n-butylthiourea
Punto de fusión 64°C to 67°C
Olor Odorless
Cantidad 50 g
Beilstein 507434
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 188.34
Porcentaje de pureza 98%