Learn More
N,N-Di-n-butilformamida, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
N,N-Di-n-butylformamide is used as an organic chemical synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
La N,N-di-n-butilformamida se utiliza como un intermedio en la síntesis química orgánica.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con los agentes oxidantes.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | N,N-Di-n-butylformamide |
| Punto de fusión | <-30°C |
| Densidad | 0.864 |
| Punto de ebullición | 119°C to 120°C (15 mmHg) |
| Temperatura de inflamación | 115°C (239°F) |
| Índice de refracción | 1.4445 |
| Cantidad | 500 g |
| Beilstein | 636100 |
| Información de solubilidad | Insoluble in water. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 157.26 |
| Show More |