Learn More
N,N-Di-n-butilformamida, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11343356
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11343356 25 g 25 g
11353356 100 g 100 g
11363356 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11343356 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L12755.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 761-65-9 | C9H19NO | 157.26 g/mol
N,N-Di-n-butylformamide is used as an organic chemical synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La N,N-di-n-butilformamida se utiliza como un intermedio en la síntesis química orgánica.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 761-65-9
Fórmula molecular C9H19NO
Peso molecular (g/mol) 157.26
Número MDL MFCD00003289
Clave InChI NZMAJUHVSZBJHL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dibutylformamide, formamide, n,n-dibutyl, n,n-di-n-butylformamide, formamide, n,n-di-n-butyl, dibutylamid kyseliny mravenci, dibutylamid kyseliny mravenci czech, formamide, dibutyl, n-formyldibutylamine, formamide,n-dibutyl, n,n-di-butylformamide
PubChem CID 12975
Nombre IUPAC N,N-dibutilformamida
SMILES CCCCN(CCCC)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N,N-Di-n-butylformamide
Punto de fusión <-30°C
Densidad 0.864
Punto de ebullición 119°C to 120°C (15 mmHg)
Temperatura de inflamación 115°C (239°F)
Índice de refracción 1.4445
Cantidad 25 g
Beilstein 636100
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 157.26
Porcentaje de pureza 99%