Learn More
N,N-di(etil-2,2,2-d3)anilina, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N,N-Diethylaniline-D6 (N,N-di(ethyl-2,2,2-D3)) |
| CAS | 358731-12-1 |
| Fórmula molecular | C10 D6 H9 N |
| Cantidad | 0.05 g |
| Sinónimo | Benzenamine, N,N-di(ethyl-2,2,2-d3)- (9 CI), N,N-Di(ethyl-2,2,2-d3)aniline, N,N-Di(ethyl-2,2,2-d3)benzenamine, N,N-Diethylaniline-D6 (N,N-di(ethyl-2,2,2-D3)) |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C10H15N/c1-3-11(4-2)10-8-6-5-7-9-10/h5-9 H,3-4H2,1-2H3/i1D3,2D3 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])([2 H])CN(CC([2 H])([2 H])[2 H])c1ccccc1 |
| Nombre IUPAC | N,N-bis(2,2,2-trideuterioetil)anilina |
| Peso molecular (g/mol) | 155.27 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 155.158 g/mol |
| Mostrar más |