Learn More
N,N-di(etil-1,1-d2)anilina, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N,N-Diethylaniline-D4 (N,N-di(ethyl-1,1-D2)) |
| CAS | 87385-39-5 |
| Fórmula molecular | C10 D4 H11 N |
| Cantidad | 0.05 g |
| Sinónimo | Benzenamine, N,N-di(ethyl-1,1-d2)- (9 CI), N,N-Di(ethyl-1,1-d2)benzenamine, N,N-Di(ethyl-1,1-d2)aniline, N,N-Diethylaniline-D4 (N,N-di(ethyl-1,1-D2)) |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C10H15N/c1-3-11(4-2)10-8-6-5-7-9-10/h5-9 H,3-4H2,1-2H3/i3D2,4D2 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])(C)N(c1ccccc1)C([2 H])([2 H])C |
| Nombre IUPAC | N,N-bis(1,1-dideuterioetil)anilina |
| Peso molecular (g/mol) | 153.257 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 153.146 g/mol |
| Mostrar más |