Learn More
Sal de diciclohexilamonio N,N'-Di-Boc-L-histidina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N,N'-Di-Boc-L-histidine dicyclohexylammonium salt |
| Punto de fusión | 160°C to 165°C (decomposition) |
| Color | Blanco |
| Cantidad | 5 g |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 536.7 |
| Porcentaje de pureza | 95% |
| Forma física | Sólido |