Learn More
N,N'-Di-Boc-(L)-cistina-éster dimetil, TRC
Código de producto. 30378815
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30378815 5 g
30378472 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30378815 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4220005G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 77826-55-2
Fórmula molecular C18H32N2O8S2
Peso molecular (g/mol) 468.59
Sinónimo N,N’-Di-Boc-(L)-Cystine-Dimethyl Ester
SMILES COC(=O)[C@H](CSSC[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(=O)OC)NC(=O)OC(C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N,N'-Di-Boc-(L)-cystine-dimethyl Ester
Fórmula InChI InChI=1S/C18H32N2O8S2/c1-17(2,3)27-15(23)19-11(13(21)25-7)9-29-30-10-12(14(22)26-8)20-16(24)28-18(4,5)6/h11-12H,9-10H2,1-8H3,(H,19,23)(H,20,24)/t11-,12-/m0/s1
Cantidad 5 g