Learn More
N,N'-Di-Boc-1H-pirazol-1-carboxamidina, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15480828
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15480828 5 g 5 g
15470828 1 g 1 g
15490828 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15480828 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H54565.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 152120-54-2 | C14H22N4O4 | 310.354 g/mol
N,N'-Di-Boc-1H-pyrazole-1-carboxamidine is used in the stereoselective synthesis of the bicyclic guanidine alkaloid (+)-monanchorin.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La N,N′-di-boc-1H-pirazol-1-carboxamidina se utiliza en la síntesis estereoselectiva del alcaloide bicíclico guanidina (+)-monanchorina.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua. Soluble en metanol y cloroformo.
Notas
Almacenar a 4 °C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 152120-54-2
Fórmula molecular C14H22N4O4
Peso molecular (g/mol) 310.354
Número MDL MFCD01075122
Clave InChI QFNFDHNZVTWZED-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n,n'-di-boc-1h-pyrazole-1-carboxamidine, bis-boc-pyrazolocarboxamidine, pyrazol boc 2, n,n-bis-boc-1-guanylpyrazole, n,n'-bis-boc-1-guanylpyrazol, n,n'-bis-boc-1-guanylpyrazole, n,n'-bisboc-pyrazole-1-carboximidamide, tert-butyl tert-butoxycarbonyl amino 1h-pyrazol-1-yl methylene carbamate, tert-butyl boc-amino 1h-pyrazol-1-yl methylene carbamate, 1-n,n'-di-boc amidino pyrazole
PubChem CID 6383521
Nombre IUPAC terc-butilo (NZ)-N-[[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonilamino]-pirazol-1-ilmetilideno]carbamato
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC(=NC(=O)OC(C)(C)C)N1C=CC=N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N,N'-Di-Boc-1H-pyrazole-1-carboxamidine
Punto de fusión 86°C to 90°C
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Slightly soluble in water. Soluble in methanol,and chloroform.
Formula Weight (peso de la fórmula) 310.35
Porcentaje de pureza ≥98%