Learn More
Clorhidrato de N,N-di-(7-metiloctil)amina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N,N-Di-(7-methyloctyl)amine Hydrochloride |
| CAS | 1246819-80-6 |
| Fórmula molecular | C18H40ClN |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 7-Methyl-N-(7-methyloctyl)-1-octanamine Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H39N.ClH/c1-17(2)13-9-5-7-11-15-19-16-12-8-6-10-14-18(3)4;/h17-19H,5-16H2,1-4H3;1H |
| SMILES | Cl.CC(C)CCCCCCNCCCCCCC(C)C |
| Nombre IUPAC | 7-metil-N-(7-metiloctil)octan-1-amina;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 305.97 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 305.2849 |