Learn More
N,N'-Di-4-piridinil-metanodiamina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N,N'-Di-4-pyridinyl-methanediamine |
| CAS | 4589-32-6 |
| Fórmula molecular | C11H12N4 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 4,4'-(Methylenediimino)di-pyridine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H12N4/c1-5-12-6-2-10(1)14-9-15-11-3-7-13-8-4-11/h1-8H,9H2,(H,12,14)(H,13,15) |
| SMILES | C1(NCNC2=CC=NC=C2)=CC=NC=C1 |
| Peso molecular (g/mol) | 200.24 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 200.1062 |