Learn More
N,N'-di-(2-piridinil)oxamida, Mikromol™
Código de producto. 30051342
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
30051342 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30051342 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0084.160025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
N,N'-di-(2-piridinil)oxamida
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N,N'-Di-(2-pyridinyl)oxamide
CAS 20172-97-8
Nombres de analitos o componentes N,N'-Di-(2-pyridinyl)oxamide
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C12 H10 N4 O2
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo N,N'-Di-(2-pyridinyl)oxamide
Fórmula InChI InChI=1S/C12H10N4O2/c17-11(15-9-5-1-3-7-13-9)12(18)16-10-6-2-4-8-14-10/h1-8H,(H,13,15,17)(H,14,16,18)
SMILES O=C(Nc1ccccn1)C(=O)Nc2ccccn2
Nombre IUPAC N,N'-dipiridin-2-iloxamida
Peso molecular (g/mol) 242.23
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 242.0804 g/mol