Learn More
N,N-Di(2-hidroxipropil)-p-toluidina (>85%), TRC
Código de producto. 30004198
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30004198 10 g 10 g
30003327 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30004198 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD44666510G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 38668-48-3
Fórmula molecular C13 H21 N O2
Peso molecular (g/mol) 223.31
Sinónimo 1,1'-[(4-Methylphenyl)imino]bis[2-propanol] (ACI), 2-Propanol, 1,1'-(p-tolylimino)di- (7CI), 1-[(2-Hydroxypropyl)(4-methylphenyl)amino]propan-2-ol, Diisopropanol-p-toluidine, N,N-Bis(2-hydroxypropyl)-4-methylaniline, N,N-Bis(2-hydroxypropyl)-p-toluidine, N,N-Di(2-hydroxypropyl)-p-toluidine, N,N-Diisopropanol-p-toluidine
Nombre IUPAC 1-[N-(2-hidroxipropil)-4-metilanilino]propano-2-ol
SMILES CC(O)CN(CC(C)O)c1ccc(C)cc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N,N-Di(2-hydroxypropyl)-p-toluidine
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C13H21NO2/c1-10-4-6-13(7-5-10)14(8-11(2)15)9-12(3)16/h4-7,11-12,15-16H,8-9H2,1-3H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 223.1572