Learn More
N,N'-Di(1,3,4-tiadiazol-2-il)metanediamina, TRC
Código de producto. 18091520
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18091520 1 g 1 g
17979839 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18091520 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4938101G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 26907-37-9
Fórmula molecular C5 H6 N6 S2
Peso molecular (g/mol) 214.2713
Sinónimo N,N'-Bis(1,3,4-thiadiazol-2-yl)methanediamine, 2,2'-(Methylenediimino)bis-1,3,4-thiadiazole, Bis-ADTA, Dikushuang, N,N'-Bis(1,3,4-thiadiazol-2-yl)methanediamine, N,N'-Methylenebis(2-amino-1,3,4-thiadiazole), NSC 143019
Nombre IUPAC N,N'-bis(1,3,4-tiadiazol-2-il)metanediamina
SMILES C(Nc1nncs1)Nc2nncs2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N,N'-Di(1,3,4-thiadiazol-2-yl)methanediamine
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C5H6N6S2/c1(6-4-10-8-2-12-4)7-5-11-9-3-13-5/h2-3H,1H2,(H,6,10)(H,7,11)
Formula Weight (peso de la fórmula) 214.0095