Learn More
N,N'-Desetileno Ofloxacina Hidrocloruro, TRC
Código de producto. 30134462
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30134462 500 mg 500 miligramos
30007043 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30134462 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD289365500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1797983-25-5
Fórmula molecular C16H19ClFN3O4
Peso molecular (g/mol) 371.79
Sinónimo 9-Fluoro-2,3-dihydro-3-methyl-10-[[2-(methylamino)ethyl]amino]-7-oxo-7H-pyrido[1,2,3-de]-1,4-benzoxazine-6-carboxylic Acid Hydrochloride, Ofloxacin Desethylene Impurity
SMILES Cl.CNCCNc1c(F)cc2C(=O)C(=CN3C(C)COc1c23)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N,N'-Desethylene Ofloxacin Hydrochloride
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C16H18FN3O4.ClH/c1-8-7-24-15-12(19-4-3-18-2)11(17)5-9-13(15)20(8)6-10(14(9)21)16(22)23;/h5-6,8,18-19H,3-4,7H2,1-2H3,(H,22,23);1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 371.1048