Learn More
N,N'-Desetileno-N,N'-diformil levofloxacino, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N,N'-Desethylene-N,N'-diformyl Levofloxacin |
| CAS | 151377-74-1 |
| Fórmula molecular | C18H18FN3O6 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | (S)-9-Fluoro-10-[formyl[2-(formylmethylamino)ethyl]amino]-2,3-dihydro-3-methyl-7-oxo-7H-pyrido[1,2,3-de]-1,4-benzoxazine-6-carboxylic Acid, Levofloxacin Desethylene Diformyl Impurity |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H18FN3O6/c1-10-7-28-17-14-11(16(25)12(18(26)27)6-22(10)14)5-13(19)15(17)21(9-24)4-3-20(2)8-23/h5-6,8-10H,3-4,7H2,1-2H3,(H,26,27)/t10-/m0/s1 |
| SMILES | C[C@H]1COC2=C3N1C=C(C(=O)C3=CC(=C2N(CCN(C)C=O)C=O)F)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido (S)-9-fluoro-3-metil-10-(N-(2-(N-metilformamido)etil)formamido)-7-oxo-2,3-dihidro-7H-[1,4]oxazino[2,3,4-ij]quinolina-6-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 391.35 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 391.12 |