Learn More
N,N'-Desetileno Levofloxacina Cloruro, TRC
Código de producto. 17937914
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17937914 5 mg 5 miligramos
17920085 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17937914 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD2893505MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1346603-62-0
Fórmula molecular C16 H18 F N3 O4 . Cl H
Peso molecular (g/mol) 371.79
Sinónimo 7H-Pyrido[1,2,3-de]-1,4-benzoxazine-6-carboxylic acid, 9-fluoro-2,3-dihydro-3-methyl-10-[[2-(methylamino)ethyl]amino]-7-oxo-, hydrochloride (1:1), (3S)-, (S)-9-Fluoro-2,3-dihydro-3-methyl-10-[2-(methylamino)ethylamino]-7-oxo-7H-pyrido[1,2,3-de][1,4]benzoxazine-6-carboxylic acid hydrochloride, (3S)-9-Fluoro-3-methyl-10-[[2-(methylamino)ethyl]amino]-7-oxo-2,3-dihydro-7H-pyrido[1,2,3-de][1,4]benzoxazine-6-carboxylic acid hydrochloride, N,N'-Desethylene Levofloxacin hydrochloride
Nombre IUPAC (2S)-7-fluoro-2-metil-6-[2-(metilamino)etilamino]-10-oxo-4-oxa-1-azatriciclo[7.3.1.05,13]trideca-5(13),6,8,11-tetraeno-11-ácido carboxílico; Cloruro
SMILES Cl.CNCCNc1c(F)cc2C(=O)C(=CN3[C@@H](C)COc1c23)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-9-Fluoro-2,3-dihydro-3-methyl-10-[2-(methylamino)ethylamino]-7-oxo-7H-pyrido[1,2,3-de][1,4]benzoxazine-6-carboxylic acid hydrochloride
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C16H18FN3O4.ClH/c1-8-7-24-15-12(19-4-3-18-2)11(17)5-9-13(15)20(8)6-10(14(9)21)16(22)23;/h5-6,8,18-19H,3-4,7H2,1-2H3,(H,22,23);1H/t8-;/m0./s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 371.1048