Learn More
N,N'-Carbonil-di-(1,2,4-triazola) (>90%), TRC
Código de producto. 30368728
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30368728 10 g 10 g
30356428 1 g 1 g
30353570 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30368728 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC17700810G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 41864-22-6
Fórmula molecular C5H4N6O
Peso molecular (g/mol) 164.12
Sinónimo Bis(1H-1,2,4-triazol-1-yl)methanone, 1,1'-Carbonylbis(1,2,4-triazole), 1,1'-Carbonyldi(1,2,4-triazole), 1-(1H-1,2,4-Triazole-1-carbonyl)-1H-1,2,4-triazole, Bis(1,2,4-triazol-1-yl)methanone, Carbonyldi(1,2,4-triazole)
Nombre IUPAC bis(1,2,4-triazol 1-il)metanona
SMILES O=C(n1cncn1)n2cncn2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N,N'-Carbonyl-di-(1,2,4-triazole)
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C5H4N6O/c12-5(10-3-6-1-8-10)11-4-7-2-9-11/h1-4H
Formula Weight (peso de la fórmula) 164.0447