Learn More
N-(n-Butilo)tiourea, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11312187
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 g
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
2 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11312187 2 g 2 g
11322187 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11312187 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L09654.04
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-09-2026
Añadir a la cesta
CAS: 1516-32-1 | C5H12N2S | 132.23 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1516-32-1
Fórmula molecular C5H12N2S
Peso molecular (g/mol) 132.23
Número MDL MFCD00022173
Clave InChI GMEGXJPUFRVCPX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-butyl-2-thiourea, n-butylthiourea, thiourea, butyl, n-butyl thiourea, butyl-2-thiourea, thiourea, n-butyl, usaf d-5, 1-butylthiourea, urea, 1-butyl-2-thio, n-n-butyl thiourea
PubChem CID 1551919
Nombre IUPAC butiltiourea
SMILES CCCCNC(N)=S
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-(n-Butyl)thiourea
Punto de fusión 76°C to 79°C
Olor Odorless
Cantidad 2 g
Beilstein 1744779
Formula Weight (peso de la fórmula) 132.23
Porcentaje de pureza 98%