Learn More
Triamida N-(n-Butil)tiofosforica, TRC
Código de producto. 17953295
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17953295 10 g 10 g
17933645 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17953295 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB69400010G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 94317-64-3
Fórmula molecular C4H14N3PS
Peso molecular (g/mol) 167.21
Sinónimo Phosphorothioic triamide, N-butyl-, Phosphorothioic triamide, butyl- (6CI,9CI), N-Butylphosphorothioic triamide, Agrotain, Agrotain DC, Agrotain Plus, ArmU, N-(n-Butyl)phosphorothioic triamide, N-(n-Butyl)thiophosphoric triamide, N-Butylthiophosphoric triamide
Nombre IUPAC N-diaminofosfinhioilbutan-1-amina
SMILES CCCCNP(=S)(N)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-(n-Butyl)thiophosphoric Triamide
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C4H14N3PS/c1-2-3-4-7-8(5,6)9/h2-4H2,1H3,(H5,5,6,7,9)
Formula Weight (peso de la fórmula) 167.0646