Learn More
N-(n-Butil)ftalimida, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11448646
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11448646 5 g 5 g
11458646 25 g 25 g
11468646 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11448646 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A16020.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1515-72-6 | C12H13NO2 | 203.241 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1515-72-6
Fórmula molecular C12H13NO2
Peso molecular (g/mol) 203.241
Número MDL MFCD00039695
Clave InChI DLKDEVCJRCPTLN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-butylphthalimide, 2-butylisoindoline-1,3-dione, n-n-butyl phthalimide, 1-phthalimidobutane, phthalimide, n-butyl, 1h-isoindole-1,3 2h-dione, 2-butyl, unii-5th1dkt35e, 2-butyl-1h-isoindole-1,3 2h-dione, 5th1dkt35e, 2-butylbenzo c azoline-1,3-dione
PubChem CID 73812
Nombre IUPAC 2-butilisoindol-1,3-diona
SMILES CCCCN1C(=O)C2=CC=CC=C2C1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-(n-Butyl)phthalimide
Punto de fusión 32°C to 35°C
Punto de ebullición 120°C to 123°C (5 mmHg)
Cantidad 5 g
Beilstein 147784
Formula Weight (peso de la fórmula) 203.24
Porcentaje de pureza 99%