Learn More
Dicloruro de N-(n-butil)-fosforamídico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-(n-Butyl)-phosphoramidic Dichloride |
| CAS | 90206-85-2 |
| Fórmula molecular | C14 H25 N O11 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | Butyl-phosphoramidic dichloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H25NO11/c1-4(18)15-7-9(20)8(19)5(2-16)25-14(7)26-12-6(3-17)24-13(23)11(22)10(12)21/h5-14,16-17,19-23H,2-3H2,1H3,(H,15,18)/t5?,6?,7?,8-,9?,10?,11?,12-,13+,14-/m0/s1 |
| SMILES | CC(=O)NC1C(O)[C@@H](O)C(CO)O[C@H]1O[C@@H]2C(O)C(O)[C@H](O)OC2CO |
| Nombre IUPAC | N-[(2S,5R)-4,5-dihidroxi-6-(hidroximetil)-2-[(3R,6R)-4,5,6-trihidroxi-2-(hidroximetil)oxan-3-il]oxioxan-3-il]acetamida |
| Peso molecular (g/mol) | 383.348 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 383.143 |