Learn More
N-(n-Butilo)etilenodiamina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11313067
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11313067 25 g 25 g
11303067 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11313067 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L13437.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 19522-69-1 | C6H16N2 | 116.208 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 19522-69-1
Fórmula molecular C6H16N2
Peso molecular (g/mol) 116.208
Número MDL MFCD00025602
Clave InChI DFPGBRPWDZFIPP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-butylethylenediamine, 2-butylamino ethylamine, n1-butylethane-1,2-diamine, 2-aminoethyl butyl amine, 1,2-ethanediamine,n1-butyl, 2-butylamino-ethylamine, 2-n-butylaminoethylamine, acmc-1bs5m, n-butyl-1,2-ethanediamine, n-butylethane-1,2-diamine
PubChem CID 519668
Nombre IUPAC N'-butiletano-1,2-diamina
SMILES CCCCNCCN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-(n-Butyl)ethylenediamine
Densidad 0.836
Punto de ebullición 170°C to 171°C
Temperatura de inflamación 59°C (138°F)
Índice de refracción 1.443
Cantidad 25 g
Número UN UN2734
Beilstein 1732700
Sensibilidad Air Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 116.21
Porcentaje de pureza 97%