Learn More
N-(n-butil)desoxigalactonojirimicina, TRC
Código de producto. 30338777
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
30338777 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 30338777 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB6905005MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-(n-Butyl)deoxygalactonojirimycin
CAS 141206-42-0
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C10 H21 N O4
Cantidad 5 mg
Sinónimo 3,4,5-Piperidinetriol, 1-butyl-2-(hydroxymethyl)-, (2R,3S,4R,5S)-, 3,4,5-Piperidinetriol, 1-butyl-2-(hydroxymethyl)-, [2R-(2α,3α,4α,5β)]-, (2R,3S,4R,5S)-1-Butyl-2-(hydroxymethyl)-3,4,5-piperidinetriol, Lucerastat, N-Butyldeoxygalactonojirimycin
Fórmula InChI InChI=1S/C10H21NO4/c1-2-3-4-11-5-8(13)10(15)9(14)7(11)6-12/h7-10,12-15H,2-6H2,1H3/t7-,8+,9+,10-/m1/s1
SMILES CCCCN1C[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H]1CO
Nombre IUPAC (2R,3S,4R,5S)-1-butil-2-(hidroximetil)piperidina-3,4,5-triol
Peso molecular (g/mol) 219.28
Formula Weight (peso de la fórmula) 219.1471
Porcentaje de pureza >95
Mostrar más Mostrar menos
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.