Learn More
N-(n-butil)desoxigalactonojirimicina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-(n-Butyl)deoxygalactonojirimycin |
| CAS | 141206-42-0 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C10 H21 N O4 |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | 3,4,5-Piperidinetriol, 1-butyl-2-(hydroxymethyl)-, (2R,3S,4R,5S)-, 3,4,5-Piperidinetriol, 1-butyl-2-(hydroxymethyl)-, [2R-(2α,3α,4α,5β)]-, (2R,3S,4R,5S)-1-Butyl-2-(hydroxymethyl)-3,4,5-piperidinetriol, Lucerastat, N-Butyldeoxygalactonojirimycin |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H21NO4/c1-2-3-4-11-5-8(13)10(15)9(14)7(11)6-12/h7-10,12-15H,2-6H2,1H3/t7-,8+,9+,10-/m1/s1 |
| SMILES | CCCCN1C[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H]1CO |
| Nombre IUPAC | (2R,3S,4R,5S)-1-butil-2-(hidroximetil)piperidina-3,4,5-triol |
| Peso molecular (g/mol) | 219.28 |
| Mostrar más |