Learn More
N-(n-butil)anilina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11411217
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11411217 25 g 25 g
11421217 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11411217 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B24180.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1126-78-9 | C10H15N | 149.237 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1126-78-9
Fórmula molecular C10H15N
Peso molecular (g/mol) 149.237
Número MDL MFCD00035798
Clave InChI VSHTWPWTCXQLQN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzenamine, n-butyl, aniline, n-butyl, 4-phenylamino butane, n-butylbenzenamine, n-n-butyl aniline, butylaniline, n-phenyl-n-butylamine, butylphenylamine, unii-r2znj7l2um, benzamine, n-butyl
PubChem CID 14310
Nombre IUPAC N-butilanilina
SMILES CCCCNC1=CC=CC=C1
Specifikationer
Nombre del producto químico o material N-(n-Butyl)aniline
Densidad 0.932
Punto de ebullición 240°C to 242°C
Temperatura de inflamación 105°C (222°F)
Índice de refracción 1.532
Cantidad 25 g
Número UN UN2738
Formula Weight (peso de la fórmula) 149.23
Porcentaje de pureza 99%
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.