Learn More
N-(n-Butanosulfonil)-O-[4-(4-piridinil)-butil]-(S)-tirosina, TRC
Código de producto. 30008056
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30008056 100 mg 100 miligramos
30004105 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30008056 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB690160100MG
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 149490-61-9
Fórmula molecular C22 H30 N2 O5 S
Peso molecular (g/mol) 434.55
Sinónimo Tirofiban Impurity C
Nombre IUPAC (2S)-2-(butilsulfonilamino)-3-[4-(4-piridina-4-ilbutoxi)fenil]ácido propanoico
SMILES CCCCS(=O)(=O)N[C@@H](Cc1ccc(OCCCCc2ccncc2)cc1)C(=O)O
Tekniske data
Nombre del producto químico o material N-(n-Butanesulfonyl)-O-[4-(4-pyridinyl)-butyl]-(S)-tyrosine
Fórmula InChI InChI=1S/C22H30N2O5S/c1-2-3-16-30(27,28)24-21(22(25)26)17-19-7-9-20(10-8-19)29-15-5-4-6-18-11-13-23-14-12-18/h7-14,21,24H,2-6,15-17H2,1H3,(H,25,26)/t21-/m0/s1
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 434.1875
Condiciones de envío Room Temperature
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.