Learn More
N-(n-Butanosulfonil)-O-[4-(4-piridinil)-butil]-(S)-tirosina, TRC
Código de producto. 30004105
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30004105 50 mg 50 miligramos
30008056 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30004105 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB69016050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 149490-61-9
Fórmula molecular C22 H30 N2 O5 S
Peso molecular (g/mol) 434.55
Sinónimo Tirofiban Impurity C
Nombre IUPAC (2S)-2-(butilsulfonilamino)-3-[4-(4-piridina-4-ilbutoxi)fenil]ácido propanoico
SMILES CCCCS(=O)(=O)N[C@@H](Cc1ccc(OCCCCc2ccncc2)cc1)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-(n-Butanesulfonyl)-O-[4-(4-pyridinyl)-butyl]-(S)-tyrosine
Fórmula InChI InChI=1S/C22H30N2O5S/c1-2-3-16-30(27,28)24-21(22(25)26)17-19-7-9-20(10-8-19)29-15-5-4-6-18-11-13-23-14-12-18/h7-14,21,24H,2-6,15-17H2,1H3,(H,25,26)/t21-/m0/s1
Cantidad 50 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 434.1875