Learn More
N,N-bisisopropil-3-fenil-2-propenamina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N,N-Bisisopropyl-3-phenyl-2-propenamine |
| CAS | 87462-12-2 |
| Fórmula molecular | C15H23N |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | N,N-Bis(1-methylethyl)-3-phenyl-2-propen-1-amine, N,N-Diisopropyl-3-phenyl-2-propenamine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H23N/c1-13(2)16(14(3)4)12-8-11-15-9-6-5-7-10-15/h5-11,13-14H,12H2,1-4H3/b11-8+ |
| SMILES | CC(C)N(C\C=C\c1ccccc1)C(C)C |
| Nombre IUPAC | (E)-3-fenil-N,N-di(propan-2-il)prop-2-en-1-amina |
| Peso molecular (g/mol) | 217.35 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 217.183 |