Learn More
(+)-N,N-bisdesmetil tramadol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (+)-N-Bisdesmethyltramadol |
| CAS | 931115-27-4 |
| Fórmula molecular | C14 H21 N O2 |
| Cantidad | 1 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H21NO2/c1-17-13-7-4-6-11(9-13)14(16)8-3-2-5-12(14)10-15/h4,6-7,9,12,16H,2-3,5,8,10,15H2,1H3/t12-,14+/m1/s1 |
| SMILES | COc1cccc(c1)[C@@]2(O)CCCC[C@@H]2CN |
| Nombre IUPAC | (1R,2R)-2-(aminometil)-1-(3-metoxifenil)ciclohexan-1-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 235.32 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 235.1572 |