Learn More
(-)-N,N-Bisdesmetil Tramadol, TRC
Código de producto. 30137341
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
2.50 miligramo
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30137341 25 mg 25 miligramos
30005638 2.5 mg 2.50 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30137341 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB42610025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 185502-39-0
Fórmula molecular C14H21NO2
Peso molecular (g/mol) 235.32
Sinónimo (1S,2S)-2-(Aminomethyl)-1-(3-methoxyphenyl)-cyclohexanol;
Nombre IUPAC (1R,2R)-2-(aminometil)-1-(3-metoxifenil)ciclohexan-1-ol
SMILES O[C@@]1(C2=CC(OC)=CC=C2)CCCC[C@@]1([H])CN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (-)-N,N-Bisdesmethyl Tramadol
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C14H21NO2/c1-17-13-7-4-6-11(9-13)14(16)8-3-2-5-12(14)10-15/h4,6-7,9,12,16H,2-3,5,8,10,15H2,1H3/t12-,14+/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 235.1572