Learn More
Éster dimetílico de N,N'-bis(trifluoroacetil)-L-homocistina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N,N'-Bis(trifluoroacetyl)-L-homocystine Dimethyl Ester |
| CAS | 84355-09-9 |
| Fórmula molecular | C14H18F6N2O6S2 |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | 4,4'-Dithiobis[2-[(trifluoroacetyl)amino]-butanoic Acid Dimethyl Ester, (2S,2'S)-4,4'-Dithiobis[2-[(2,2,2-trifluoroacetyl)amino]-butanoic Acid 1,1'-Dimethyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H18F6N2O6S2/c1-27-9(23)7(21-11(25)13(15,16)17)3-5-29-30-6-4-8(10(24)28-2)22-12(26)14(18,19)20/h7-8H,3-6H2,1-2H3,(H,21,25)(H,22,26)/t7-,8-/m0/s1 |
| SMILES | COC(=O)[C@H](CCSSCC[C@H](NC(=O)C(F)(F)F)C(=O)OC)NC(=O)C(F)(F)F |
| Nombre IUPAC | (2S)-4-[[(3S)-4-metoxi-4-oxo-3-[(2,2,2-trifluoroacetil)amino]butil]disulfanil]-2-[(2,2,2-trifluoroacetil)amino]butanoato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 488.42 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 488.051 |