Learn More
Éster dimetílico de N,N'-bis(trifluoroacetil)-L-cistina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N,N'-Bis(trifluoroacetyl)-L-Cystine Dimethyl Ester |
| CAS | 1492-83-7 |
| Fórmula molecular | C12H14F6N2O6S2 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | L-N,N'-bis(trifluoroacetyl)cystine Dimethyl Ester, N,N'-Bis(2,2,2-trifluoroacetyl)-L-cystine 1,1’-Dimethyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H14F6N2O6S2/c1-25-7(21)5(19-9(23)11(13,14)15)3-27-28-4-6(8(22)26-2)20-10(24)12(16,17)18/h5-6H,3-4H2,1-2H3,(H,19,23)(H,20,24)/t5-,6-/m0/s1 |
| SMILES | COC(=O)[C@H](CSSC[C@H](NC(=O)C(F)(F)F)C(=O)OC)NC(=O)C(F)(F)F |
| Nombre IUPAC | (2R)-3-[[(2R)-3-metoxi-3-oxo-2-[(2,2,2-trifluoroacetil)amino]propil]disulfanil]-2-[(2,2,2-trifluoroacetil)amino]propanoato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 460.4 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 460.0197 |