Learn More
N,N'-Bis(saliciliden)etilendiamina, TRC
Código de producto. 30335884
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
30335884 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30335884 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB5853155G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N,N'-Bis(salicylidene)ethylenediamine
CAS 94-93-9
Fórmula molecular C16H16N2O2
Cantidad 5 g
Sinónimo 2,2'-[1,2-Ethanediylbis(nitrilomethylidyne)]bisphenol, 1,2-Bis(salicylideneamino)ethane, 1,2-Bis[[(2-hydroxyphenyl)methylene]amino]ethane, 1,2-Ethanedi(salicylaldimine), N,N'-bis[(2-hydroxyphenyl)methylene]-1,2-ethanediamine, 1,6-Bis(2-hydroxyphenyl)-2,5-diazahexa-1,5-diene, Bis(salicylaldehyde)ethylenediimine, Di(salicylidene)ethylenediamine, Disalicylidene-1,2-ethanediamine, N,N'-Bis(2-hydroxybenzylidene)-1,2-ethanediamine, N,N'-Bis(2-hydroxybenzylidene)ethylenediamine, N,N'-Bis(o-hydroxybenzylidene)ethylenediamine, N,N'-Bis(salicylidene)-1,2-ethanediamine, N,N'-Bis(salicylidene)ethylene-1,2-diamine, N,N'-Di(salicylidene)ethylenediamine, N,N'-Disalicylidene-1,2-diaminoethane, N,N'-Disalicylidene-1,2-ethanediamine, N,N'-Ethylenebis(salicylaldimine), N,N'-Ethylenebis(salicylideneimine), NSC 2079, Salen, Salicylaldehyde Ethylenediamine Bisimine, Salicylaldehyde Ethylenediamine Diimine, α,α'-(Ethylenedinitrilo)di-o-cresol
Fórmula InChI InChI=1S/C16H16N2O2/c19-15-7-3-1-5-13(15)11-17-9-10-18-12-14-6-2-4-8-16(14)20/h1-8,11-12,19-20H,9-10H2/b17-11+,18-12+
SMILES OC1=C(/C=N/CC/N=C/C2=C(O)C=CC=C2)C=CC=C1
Nombre IUPAC 2,2'-((1E,1'E)-(etano-1,2-diilbis(azaneylilideno))bis(metanoililideno))difenol
Peso molecular (g/mol) 268.31
Formula Weight (peso de la fórmula) 268.12