Learn More
N,N'-Bis[(S)-1-(terc-butildimetilsililoximetil)propil]etandiamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N,N'-Bis[(S)-1-(tert-Butyldimethylsilyloxymethyl)propyl]ethanediamide |
| CAS | 909567-52-8 |
| Fórmula molecular | C22 H48 N2 O4 Si2 |
| Cantidad | 2.5 mg |
| Sinónimo | N,N’-Bis[(1S)-1-[[[(1,1-dimethylethyl)dimethylsilyl]oxy]methyl]propyl]ethanediamide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C22H48N2O4Si2/c1-13-17(15-27-29(9,10)21(3,4)5)23-19(25)20(26)24-18(14-2)16-28-30(11,12)22(6,7)8/h17-18H,13-16H2,1-12H3,(H,23,25)(H,24,26)/t17-,18-/m0/s1 |
| SMILES | CC[C@@H](CO[Si](C)(C)C(C)(C)C)NC(=O)C(=O)N[C@@H](CC)CO[Si](C)(C)C(C)(C)C |
| Nombre IUPAC | N,N'-bis[(2S)-1-[terc-butil(dimetil)silil]oxibutan-2-il]oxamida |
| Peso molecular (g/mol) | 460.8 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 460.3153 |