Learn More
N,N'-bis(p-Toluoil)hidracina
Código de producto. 11375279
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11375279 5 g 5 g
11365279 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11375279 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A19772.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1530-73-0
Fórmula molecular C16H16N2O2
Peso molecular (g/mol) 268.316
Número MDL MFCD00429172
Clave InChI SWVLEZBOJRWRJB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo di-p-toluohydrazide, 4-methyl-n'-4-methylbenzoyl benzohydrazide, n,n'-bis p-toluoyl hydrazine, 4-methyl-benzoic acid n'-4-methyl-benzoyl-hydrazide, 4-methyl-n'-4-methylbenzoyl benzohydrazide non-preferred name, n,n-bis p-toluoyl hydrazine, 1,2-di 4-methylbenzoyl hydrazine, 1,2-bis 4-methylbenzoyl-hydrazine, 4-methyl-n'-4-methylphenyl carbonyl benzohydrazide, 4-methylphenyl-n-4-methylphenyl carbonylamino carboxamide
PubChem CID 73735
Nombre IUPAC 4-Metil-N'-(4-metilbenzoil)benzohidracida
SMILES CC1=CC=C(C=C1)C(=O)NNC(=O)C2=CC=C(C=C2)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N,N'-Bis(p-toluoyl)hydrazine
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 300.31