Learn More
N,N-bis(metilsulfonil)-4-nitro-2-fenoxianilina, Mikromol™
Código de producto. 30463857
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30463857 4 x 25 mg -
30051431 25 mg 25 miligramos
30050315 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30463857 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0378.0600254AMP
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
N,N-bis(metilsulfonil)-4-nitro-2-fenoxianilina, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N,N-Bis(methylsulphonyl)-4-nitro-2-phenoxyaniline
CAS 51765-72-1
Nombres de analitos o componentes N,N-Bis(methylsulphonyl)-4-nitro-2-phenoxyaniline
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C14 H14 N2 O7 S2
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo N,N-Bis(methylsulphonyl)-4-nitro-2-phenoxyaniline, Nimesulide Imp. F (EP), Nimesulide Impurity F
Fórmula InChI InChI=1S/C14H14N2O7S2/c1-24(19,20)16(25(2,21)22)13-9-8-11(15(17)18)10-14(13)23-12-6-4-3-5-7-12/h3-10H,1-2H3
Tipo de solución Sin diluir
SMILES CS(=O)(=O)N(c1ccc(cc1Oc2ccccc2)[N+](=O)[O-])S(=O)(=O)C
Nombre IUPAC N-metilsulfonil-N-(4-nitro-2-fenoxifenil)metanosulfonamida
Peso molecular (g/mol) 386.4
Cantidad 4 x 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 386,0242 g/mol