Learn More
N,N-bis(metilsulfonil)-2-fenoxianilina, Mikromol™
Código de producto. 30051042
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30051042 100 mg 100 miligramos
30051346 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30051042 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0378.05
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
N,N-bis(metilsulfonil)-2-fenoxianilina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N,N-Bis(methylsulphonyl)-2-phenoxyaniline
CAS 905858-63-1
Nombres de analitos o componentes N,N-Bis(methylsulphonyl)-2-phenoxyaniline
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C14 H15 N O5 S2
Certificaciones/conformidad ISO/IEC 17025
Sinónimo N,N-Bis(methylsulphonyl)-2-phenoxyaniline, Nimesulide Imp. E (EP), Nimesulide Impurity E
Fórmula InChI InChI=1S/C14H15NO5S2/c1-21(16,17)15(22(2,18)19)13-10-6-7-11-14(13)20-12-8-4-3-5-9-12/h3-11H,1-2H3
SMILES CS(N(S(C)(=O)=O)C1=C(OC2=CC=CC=C2)C=CC=C1)(=O)=O
Nombre IUPAC N-metilsulfonil-N-(2-fenoxifenil)metanosulfonamida
Peso molecular (g/mol) 341.4
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 341.0392 g/mol