Learn More
N,N' '-bis(metilfenil)-1,4-bencenodiamina (grado técnico), TRC
Código de producto. 30339645
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
30339645 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30339645 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB4000381G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N,N''-Bis(methylphenyl)-1,4-benzenediamine (Technical Grade)
CAS 27417-40-9
Fórmula molecular C20H20N2
Cantidad 1 g
Sinónimo 1,4-Benzenediamine, N,N'-bis(methylphenyl)- (9CI), p-Phenylenediamine, N,N'-ditolyl- (8CI), N1,N4-Bis(methylphenyl)-1,4-benzenediamine, DMPD, N,N’-Bis(methylphenyl)-1,4-benzenediamine, N,N’-Bis(methylphenyl)-p-phenylenediamine, N,N’-Di(monomethylphenyl)-p-phenylenediamine, N,N’-Ditolyl-1,4-phenylenediamine, N,N’-Ditolyl-p-phenylenediamine
Fórmula InChI InChI=1S/C20H20N2/c1-15-7-3-5-9-19(15)21-17-11-13-18(14-12-17)22-20-10-6-4-8-16(20)2/h3-14,21-22H,1-2H3
SMILES Cc1ccccc1Nc2ccc(Nc3ccccc3C)cc2
Nombre IUPAC 1-N,4-N-bis(2-metilfenil)benceno-1,4-diamina
Peso molecular (g/mol) 288.39
Formula Weight (peso de la fórmula) 288.1626
Título del producto
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.