Learn More
N,N'-bis[Des(5-cloro-2-carvoxitienil) rivaroxabán] Urea, TRC
Código de producto. 30332103
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
30332103 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 30332103 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB41510050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N,N'-bis[((5S)-2-Oxo-3-[4-(3-oxo-4-morpholinyl)phenyl]-5-oxazolidinyl)methyl]urea
CAS 1365267-35-1
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C29 H32 N6 O9
Cantidad 50 mg
Sinónimo N,N'-bis[[(5S)-2-Oxo-3-[4-(3-oxo-4-morpholinyl)phenyl]-5-oxazolidinyl]methyl]urea, Rivaroxaban Impurity D
Fórmula InChI InChI=1S/C29H32N6O9/c36-25-17-41-11-9-32(25)19-1-5-21(6-2-19)34-15-23(43-28(34)39)13-30-27(38)31-14-24-16-35(29(40)44-24)22-7-3-20(4-8-22)33-10-12-42-18-26(33)37/h1-8,23-24H,9-18H2,(H2,30,31,38)/t23-,24-/m0/s1
SMILES O=C(NC[C@H]1CN(C(=O)O1)c2ccc(cc2)N3CCOCC3=O)NC[C@H]4CN(C(=O)O4)c5ccc(cc5)N6CCOCC6=O
Nombre IUPAC 1,3-bis[[(5S)-2-oxo-3-[4-(3-oxomorfolin-4-il)fenil]-1,3-oxazolidin-5-il]metil]urea
Peso molecular (g/mol) 608.6
Formula Weight (peso de la fórmula) 608.2231
Porcentaje de pureza >95