Learn More
N,N'-bis(D-glucopiranosil)-4,4'bis(difenilamino)metano (mezcla de diastereómeros), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N,N'-bis(D-Glucopyranosyl)-4,4'bis(diphenylamino)methane (Mixture of Diastereomers) |
| CAS | 30796-64-6 |
| Fórmula molecular | C25 H34 N2 O10 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | Dextrose Adduct 2 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C25H34N2O10/c28-10-16-18(30)20(32)22(34)24(36-16)26-14-5-1-12(2-6-14)9-13-3-7-15(8-4-13)27-25-23(35)21(33)19(31)17(11-29)37-25/h1-8,16-35H,9-11H2/t16-,17-,18-,19-,20+,21+,22-,23-,24?,25?/m1/s1 |
| SMILES | OC[C@H]1OC(Nc2ccc(Cc3ccc(NC4O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]4O)cc3)cc2)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O |
| Nombre IUPAC | (2R,3S,4S,5R)-2-(hidroximetil)-6-[4-[[4-[[(3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihidroxi-6-(hidroximetil)oxan-2-il]amino]fenil]metil]anilino]oxano-3,4,5-triol |
| Peso molecular (g/mol) | 522.545 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 522.221 |