Learn More
Sal tetrasódica del ácido N,N-bis-(carboximetil)-L-glutámico, TRC
Código de producto. 30365939
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
30365939 2.5 g 2.50 g
1 options
Código de producto. 30365939 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC1811592.5G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N,N-bis-(Carboxymethyl)-L-glutamic Acid Tetrasodiumn Salt
CAS 51981-21-6
Fórmula molecular C9H9NNa4O8
Cantidad 2.5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C9H13NO8.4Na/c11-6(12)2-1-5(9(17)18)10(3-7(13)14)4-8(15)16;;;;/h5H,1-4H2,(H,11,12)(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18);;;;/q;4*+1/p-4/t5-;;;;/m0..../s1
SMILES [Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[O-]C(=O)CC[C@H](N(CC(=O)[O-])CC(=O)[O-])C(=O)[O-]
Nombre IUPAC tetrasodio;(2S)-2-[bis(carboxilatometil)amino]pentanodioato
Peso molecular (g/mol) 351.13
Formula Weight (peso de la fórmula) 350.9919