Learn More
N,N-bis-(carboximetil)-L-glutámico Ácido Tetrasodio Sal (40% en agua), TRC
Código de producto. 30007571
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
5 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30007571 5 g 5 g
30006159 50 g 50 g
30010089 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30007571 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC1811585G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 51981-21-6
Fórmula molecular C9H9NNa4O8
Peso molecular (g/mol) 351.13
Nombre IUPAC tetrasodio; (2S)-2-[bis(carboxilatometil)amino]pentanedioato
SMILES [Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[O-]C(=O)CC[C@H](N(CC(=O)[O-])CC(=O)[O-])C(=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N,N-bis-(Carboxymethyl)-L-glutamic Acid Tetrasodiumn Salt
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C9H13NO8.4Na/c11-6(12)2-1-5(9(17)18)10(3-7(13)14)4-8(15)16;;;;/h5H,1-4H2,(H,11,12)(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18);;;;/q;4*+1/p-4/t5-;;;;/m0..../s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 350.9919
Concentration or Composition (by Analyte or Components) N,N-bis-(Carboxymethyl)-L-glutamic Acid Tetrasodiumn Salt 40%
Título del producto
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.