Learn More
N,N-bis(carboximetil)-DL-alanina sal trisódica, ≥90,0 %, Honeywell™ Fluka™
Código de producto. 15628300
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Envase:
Frasco de polietileno
Tamaño de la unidad:
100 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15628300 100 g Frasco de polietileno 100 g
1 options
Código de producto. 15628300 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 04472100G
Solicitar formato a granel o personalizado
Actualmente no disponible: No tenemos información sobre cuándo estará disponible este producto.
Ver productos alternativos
para complexometría, ≥ 90,0%
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N,N-Bis(Carboxymethyl)-Dl-Alanine Trisodium Salt
CAS 164462-16-2
Envase Frasco de polietileno
Fórmula molecular C7H11NNa3O6
Número MDL MFCD08276427
Cantidad 100 g
Número UN NONH for all modes of transport
Sinónimo n,n-bis carboxylatomethyl alanine trisodium salt
Clave InChI SQKOOOSPGWXVRN-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C(=O)O)N(CC(=O)O)CC(=O)O.[Na].[Na].[Na]
Nombre IUPAC 2-[bis(carboximetil)amino]ácido propanoico; sodio
Peso molecular (g/mol) 274.135
PubChem CID 131849341
Formula Weight (peso de la fórmula) 271.11g/mol
Porcentaje de pureza ≥90.0%