Learn More
N,N'-bis-boc-1-guanilpirazol, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | N,N'-Bis-boc-1-guanylpyrazole |
| CAS | 152120-54-2 |
| Fórmula molecular | C14 H22 N4 O4 |
| Cantidad | 25 g |
| Sinónimo | [[[(1,1-Dimethylethoxy)carbonyl]amino]-1H-pyrazol-1-ylmethylene]-carbamic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester, [[[(1,1-Dimethylethoxy)carbonyl]amino]-1H-pyrazol-1-ylmethylene]carbamic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester, 1-[N,N'-Di(tert-butoxycarbonyl)amidino]-1H-pyrazole, 1H-Pyrazole-1-N,N'-bis(tert-butoxycarbonyl)carboxamidine, N,N'-Bis(tert-butoxycarbonyl)-1-guanylpyrazole, N,N'-Bis(tert-butoxycarbonyl)-1H-pyrazole-1-carboxamidine, N,N'-Bis(tert-butoxycarbonyl)-1H-pyrazole-1-carboximidamide, N,N'-Bis-Boc-1-guanylpyrazole, N,N'-Di(tert-butyl)oxycarbonyl-1H-pyrazole-1-carboximidamide, N,N'-Di-Boc-1H-pyrazole-1-carboxamidine, N,N'-Di-boc-1H-pyrazole-1-carboximidamide, [[(tert-Butoxycarbonyl)imino](pyrazol-1-yl)methyl]carbamic Acid tert-Butyl Ester, tert-Butyl [(tert-Butoxycarbonylimino)(pyrazol-1-yl)methyl]carbamate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H22N4O4/c1-13(2,3)21-11(19)16-10(18-9-7-8-15-18)17-12(20)22-14(4,5)6/h7-9H,1-6H3,(H,16,17,19,20) |
| SMILES | CC(C)(C)OC(=O)N\C(=N\C(=O)OC(C)(C)C)\n1cccn1 |
| Nombre IUPAC | N-[[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonilamino]-pirazol-1-ilmetilideno]carbamato de terc-butilo |
| Peso molecular (g/mol) | 310.35 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 310.1641 |